Ácido 3-fluoro-2-piridincarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-fluoropyridine-2-carboxylic acid, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid
H61458.03 H61458.06
H61458.03EA 87.3 EUR
H61458.03 H61458.06
Ácido 3-fluoro-2-piridincarboxílico ≥98%
Ácido 3-fluoro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114108
Núm. CAS: 152126-31-3