Ácido (S)-(+)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
H61152.ME
H61152.MEEA 0 EUR
H61152.ME
Ácido (S)-(+)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico 95%
Ácido (S)-(+)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico
Formula: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798437
Núm. CAS: 52950-19-3