3-(Trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2786-5G T2786-25G
TCIAT2786-5GEA 60 EUR
TCIAT2786-5G TCIAT2786-25G
3-(Trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
3-(Trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Pto. Ebullición: 113°C
Pto. de inflamación: 23°C
Número MDL: MFCD00100032
Núm. CAS: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %