Tioacetato de S-metilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M2286-25G M2286-5G
TCIAM2286-25GEA 111 EUR
TCIAM2286-25G TCIAM2286-5G
Tioacetato de S-metilo ≥95.0% (por GC)
Tioacetato de S-metilo
Formula: C₃H₆OS
Pto. Ebullición: 98°C
Pto. de inflamación: 12°C
Número MDL: MFCD00014989
Núm. CAS: 1534-08-3
EINECS: 216-252-1
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df8d59c2c636bb7eed6a8933f3c36da25f8e0367&vid=df8d59c2c636bb7eed6a8933f3c36da25f8e0367&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %