Benzo-18-corona-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxaciclooctadecano) ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1539-1G B1539-5G
TCIAB1539-1GEA 61 EUR
TCIAB1539-1G TCIAB1539-5G
Benzo-18-corona-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxaciclooctadecano) ≥96.0% (por GC)
Benzo-18-corona-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxaciclooctadecano)
Formula: C₁₆H₂₄O₆
MW: 312,36 g/mol
Número MDL: MFCD00062741
Núm. CAS: 14098-24-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b4cdfd185139b266131d1b00594ffbdc220a648&vid=4b4cdfd185139b266131d1b00594ffbdc220a648&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 43.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity