Benzo-15-corona-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxaciclopentadecano) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1154-1G B1154-5G
TCIAB1154-1GEA 66 EUR
TCIAB1154-1G TCIAB1154-5G
Benzo-15-corona-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxaciclopentadecano) ≥98.0% (por GC)
Benzo-15-corona-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxaciclopentadecano)
Formula: C₁₄H₂₀O₅
Número MDL: MFCD00005945
Núm. CAS: 14098-44-3
EINECS: 237-947-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f197b4f00e57bb6ebda2d4642b1313ffa876b781&vid=f197b4f00e57bb6ebda2d4642b1313ffa876b781&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C