2-Piperidinametanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H60178.09
H60178.18
H60178.09EA
96.2
EUR
H60178.09
H60178.18
2-Piperidinametanol ≥97%
2-Piperidinametanol
Formula:
C₆H₁₃NO Pto. Ebullición: 100…102 °C Pto. de fusión: 68…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005987 Núm. CAS: 3433-37-2 EINECS: 222-333-2 |