N-(2-(5-Metoxiindol-3-il)etil)acetamida
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
14427-5 14427-10
CAYM14427-5EA 47.3 EUR
CAYM14427-5 CAYM14427-10
N-(2-(5-Metoxiindol-3-il)etil)acetamida
N-(2-(5-Metoxiindol-3-il)etil)acetamida
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₂
MW: 232.28 g/mol
Número MDL: MFCD00005655
Núm. CAS: 73-31-4
EINECS: 200-797-7