4,6-Dicloro-2-fenilpirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0851-5G F0851-1G
TCIAF0851-5GEA 177 EUR
TCIAF0851-5G TCIAF0851-1G
4,6-Dicloro-2-fenilpirimidina ≥98.0% (por GC)
4,6-Dicloro-2-fenilpirimidina
Formula: C₁₀H₆Cl₂N₂
Número MDL: MFCD00754193
Núm. CAS: 3740-92-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28685221f9c2db1faf8cc018cdfc959c0fb25323&vid=28685221f9c2db1faf8cc018cdfc959c0fb25323&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C