Procaina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1961-25G P1961-5G
TCIAP1961-25GEA 67 EUR
TCIAP1961-25G TCIAP1961-5G
Procaina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Procaina
Formula: C₁₃H₂₀N₂O₂
Número MDL: MFCD00007893
Núm. CAS: 59-46-1
EINECS: 200-426-9
Índice Merck: 14,07757
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adeb0588ab34d88c2207af628b7b955f21b62b29&vid=adeb0588ab34d88c2207af628b7b955f21b62b29&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C