Metilestireno (mezcla de isómeros) ≥98.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Peligro


Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol

V0028-25ML V0028-500ML
TCIAV0028-25MLEA 16 EUR
TCIAV0028-25ML TCIAV0028-500ML
Metilestireno (mezcla de isómeros) ≥98.0% (por GC) estabilizado
Metilestireno (mezcla de isómeros)
Formula: C₉H₁₀
MW: 118.18 g/mol
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de fusión: –77°C
Pto. de inflamación: 53°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00168066
Núm. CAS: 25013-15-4
EINECS: 246-562-2
UN: 2618
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b3cce2b4fc90dd48f7001180cd518ffc7ae8ba7&vid=7b3cce2b4fc90dd48f7001180cd518ffc7ae8ba7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR