2,2,6-Trimetil-4H-1,3-dioxin-4-ona ≥95.0% (by NMR)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one
T1099-25ML T1099-500ML
TCIAT1099-25MLEA 17 EUR
TCIAT1099-25ML TCIAT1099-500ML
2,2,6-Trimetil-4H-1,3-dioxin-4-ona ≥95.0% (by NMR)
2,2,6-Trimetil-4H-1,3-dioxin-4-ona
Formula: C₇H₁₀O₃
MW: 142.15 g/mol
Pto. Ebullición: 77°C
Pto. de inflamación: 86°C
Número MDL: MFCD00040468
Núm. CAS: 5394-63-8
EINECS: 226-403-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf5e90595169b6d16a88bd5a54be27eda89835c1&vid=bf5e90595169b6d16a88bd5a54be27eda89835c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to cloudy liquid
Purity (NMR) min. 95.0 %