Dicloruro de malonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H59868.14
H59868.22
H59868.14EA
159
EUR
H59868.14
H59868.22
Dicloruro de malonilo ≥97%
Dicloruro de malonilo
Purity: 97%
CAS No.: 1663-67-8
Molecular Formula: C3H2Cl2O2
Formula Weight: 140.95
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 53-55°/19mm
Beilstein Reference: 774044
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000735
Formula:
C₃H₂Cl₂O₂ Pto. Ebullición: 53…55 °C (19 mmHg) Densidad: 1,449 Pto. de inflamación: 47 °C (117 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000735 Núm. CAS: 1663-67-8 EINECS: 216-772-9 UN: 2920 ADR: 8,II |