5-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Methoxy-3,4-dihydronaphthalenone
M2297-5G M2297-25G
TCIAM2297-5GEA 76 EUR
TCIAM2297-5G TCIAM2297-25G
5-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥98.0% (por GC)
5-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Número MDL: MFCD00001692
Núm. CAS: 33892-75-0
EINECS: 251-723-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0032d01c427219957635fd599644ce34743bdee3&vid=0032d01c427219957635fd599644ce34743bdee3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C