1,2,3,4-Tetrahidro-6-hidroxinaftalen-1-ona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1335-5G H1335-25G
TCIAH1335-5GEA 60 EUR
TCIAH1335-5G TCIAH1335-25G
1,2,3,4-Tetrahidro-6-hidroxinaftalen-1-ona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2,3,4-Tetrahidro-6-hidroxinaftalen-1-ona
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Número MDL: MFCD00156670
Núm. CAS: 3470-50-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c0956e4854c8e0367f50c4d79a4053b0099d2ca&vid=3c0956e4854c8e0367f50c4d79a4053b0099d2ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C