(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
T2878-25G T2878-5G
TCIAT2878-25GEA 412 EUR
TCIAT2878-25G TCIAT2878-5G
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Pto. Ebullición: 77°C
Número MDL: MFCD00671630
Núm. CAS: 23357-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=123eb0f57d5139646768a6c8b567c42d078d40f5&vid=123eb0f57d5139646768a6c8b567c42d078d40f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +26.0 to +30.0 deg (C=2, MeOH)