Ampicilina sal sódica
Proveedor: Cayman Chemical
Peligro
14417-100 14417-500 14417-25 14417-50
CAYM14417-100EA 219 EUR
CAYM14417-100 CAYM14417-500 CAYM14417-25 CAYM14417-50
Ampicilina sal sódica
Ampicilina sal sódica
Formula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064313
Núm. CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1