Tetraciclina clorhidrato
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
14328-10 14328-25 14328-50
CAYM14328-10EA 52.8 EUR
CAYM14328-10 CAYM14328-25 CAYM14328-50
Tetraciclina clorhidrato
Tetraciclina clorhidrato
Formula: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480.9 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078142
Núm. CAS: 64-75-5
EINECS: 200-593-8