Ácido 4-hidroxibencenosulfónico 65% in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H59917.AK H59917.K2
H59917.AKEA 74.5 EUR
H59917.AK H59917.K2
Ácido 4-hidroxibencenosulfónico 65% in water
Ácido 4-hidroxibencenosulfónico
Formula: C₆H₆O₄S
Densidad: 1,337
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673723
Núm. CAS: 98-67-9
EINECS: 202-691-6
UN: 1803
ADR: 8,II