AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato)
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
Sinónimos: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
14321-50 14321-100 14321-250
CAYM14321-50EA 70.4 EUR
CAYM14321-50 CAYM14321-100 CAYM14321-250
AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato)
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formula: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239.69 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00132962
Núm. CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8 II