9-Bromo-1-nonanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 9-Bromononan-1-ol
H61393.06 H61393.14
H61393.06EA 70.3 EUR
H61393.06 H61393.14
9-Bromo-1-nonanol ≥98%
9-Bromo-1-nonanol
Formula: C₉H₁₉BrO
MW: 223,15 g/mol
Pto. Ebullición: 125…126 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 33…35 °C
Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063348
Núm. CAS: 55362-80-6