2-Desoxi-D-glucosa
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
14325-1 14325-5 14325-10 14325-25
CAYM14325-1EA 73.7 EUR
CAYM14325-1 CAYM14325-5 CAYM14325-10 CAYM14325-25
2-Desoxi-D-glucosa
2-Desoxi-D-glucosa
Formula: C₆H₁₂O₅
Número MDL: MFCD00151328
Núm. CAS: 154-17-6
EINECS: 205-823-0