3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H60245.MD
H60245.03
H60245.MDEA
57.8
EUR
H60245.MD
H60245.03
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride ≥99%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride
Formula:
C₁₆H₂₀N₂·2HCl Pto. de fusión: 300 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00012961 Núm. CAS: 64285-73-0 EINECS: 264-769-6 |