Tobramicina
Proveedor: Cayman Chemical
Peligro
Sinónimos: (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
14596-50 14596-100 14596-500
CAYM14596-50EA 47.3 EUR
CAYM14596-50 CAYM14596-100 CAYM14596-500
Tobramicina
Tobramicina
Formula: C₁₈H₃₇N₅O₉
MW: 467,51 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077885
Núm. CAS: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5