Puromicina diclorhidrato
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
13884-25 13884-50 13884-100 13884-500
CAYM13884-25EA 51.7 EUR
CAYM13884-25 CAYM13884-50 CAYM13884-100 CAYM13884-500
Puromicina diclorhidrato
Puromycin dihydrochloride
Formula: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012691
Núm. CAS: 58-58-2
EINECS: 200-387-8