Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt, Adenosine 5'-triphosphoric acid disodium, Adenosine 5′-triphosphate disodium salt, ATP 2Na, ATP disodium salt, Adenosine 5ʹ-Triphosphate, Disodium Salt
14498-25 14498-5 14498-10 14498-50
CAYM14498-25EA 340 EUR
CAYM14498-25 CAYM14498-5 CAYM14498-10 CAYM14498-50
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃
Número MDL: MFCD00080339
Núm. CAS: 987-65-5
EINECS: 213-579-1