n-Dodecil-β-D-maltósido
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: DDM
J66869.ME J66869.03 J66869.06
J66869.MEEA 143 EUR
J66869.ME J66869.03 J66869.06
n-Dodecil-β-D-maltósido
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formula: C₂₄H₄₆O₁₁
MW: 510,6 g/mol
Pto. de fusión: 224…226 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00043012
Núm. CAS: 69227-93-6