5-Fluoro-2'-deoxyuridina (Floxuridina)
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 5-Fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, Floxuridine
14154-50 14154-100 14154-500
CAYM14154-50EA 74.8 EUR
CAYM14154-50 CAYM14154-100 CAYM14154-500
5-Fluoro-2'-deoxyuridina (Floxuridina)
5-Fluoro-2'-deoxyuridina (Floxuridina)
Formula: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246,19 g/mol
Número MDL: MFCD00006530
Núm. CAS: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III