1-Methylimidazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2272-5G M2272-1G
TCIAM2272-5GEA 247 EUR
TCIAM2272-5G TCIAM2272-1G
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 247°C
Número MDL: MFCD02179560
Núm. CAS: 41716-18-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08d86b917bf01b40a40059362739b3736ba7abf2&vid=08d86b917bf01b40a40059362739b3736ba7abf2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %