N,N-Dietilhidroxilamina ∼85% ∼8.6 mol/L in water ≥85%
Proveedor: TCI
Atención
D1178-25ML D1178-500ML
TCIAD1178-25MLEA 19 EUR
TCIAD1178-25ML TCIAD1178-500ML
N,N-Dietilhidroxilamina ∼85% ∼8.6 mol/L in water ≥85%
N,N-Dietilhidroxilamina
Formula: C₄H₁₁NO
Pto. de inflamación: 45°C
Número MDL: MFCD00002126
Núm. CAS: 3710-84-7
EINECS: 223-055-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c4639f8bbc2e687c1126d886fb0889f97d093d3&vid=645fc489206a37b4ffb10c7f8608123233487ad5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 85.0 to 90.0 w/w%