7-Fluorooxindol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Fluoroindolin-2-one
H61511.MD H61511.03 H61511.06
H61511.MDEA 51.9 EUR
H61511.MD H61511.03 H61511.06
7-Fluorooxindol 95%
7-Fluorooxindol
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179608
Núm. CAS: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4