Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.6 mol/L in toluene
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
S0467-25G S0467-500G S0467-100G
TCIAS0467-25GEA 25 EUR
TCIAS0467-25G TCIAS0467-500G TCIAS0467-100G
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.6 mol/L in toluene
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Formula: C₆H₁₆AlNaO₄
MW: 202,16 g/mol
Pto. de inflamación: 4°C
Número MDL: MFCD00011631
Núm. CAS: 22722-98-1
EINECS: 245-178-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 14,08564
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6381d37a568618d4ef25848cffbc5c92d04419a&vid=0b24b15703d114844382073054ad316a935fe144&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (NBS Method) 68.0 to 77.0 w/w%