2-Amino-6-chloropyrazine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H61934.22 H61934.14
H61934.22EA 325 EUR
H61934.22 H61934.14
2-Amino-6-chloropyrazine 95%
2-Amino-6-chloropyrazine
Formula: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055024
Núm. CAS: 33332-28-4