4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1316-5G H1316-25G
TCIAH1316-5GEA 29 EUR
TCIAH1316-5G TCIAH1316-25G
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone ≥95.0% (por GC)
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Formula: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,24 g/mol
Número MDL: MFCD00210693
Núm. CAS: 105640-07-1
EINECS: 423-920-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8463f704dc0b4ebae1c2d86d060dc8e06c78c7bb&vid=8463f704dc0b4ebae1c2d86d060dc8e06c78c7bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C