2-(Metiltio)benzaldehido ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2094-1G M2094-5G
TCIAM2094-1GEA 126 EUR
TCIAM2094-1G TCIAM2094-5G
2-(Metiltio)benzaldehido ≥97.0% (por GC)
2-(Metiltio)benzaldehido
Formula: C₈H₈OS
MW: 152,2135 g/mol
Pto. Ebullición: 149°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00196822
Núm. CAS: 7022-45-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c345e1ffb4e5389755968e897af53e641a34eced&vid=c345e1ffb4e5389755968e897af53e641a34eced&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %