3-Fluoro-2-nitrofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61670.03 H61670.06
H61670.03EA 43.1 EUR
H61670.03 H61670.06
3-Fluoro-2-nitrofenol ≥97%
3-Fluoro-2-nitrofenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368753
Núm. CAS: 385-01-3