3-(4-Hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona
Proveedor: Cayman Chemical
14452-250 14452-500 14452-1
CAYM14452-250EA 60.5 EUR
CAYM14452-250 CAYM14452-500 CAYM14452-1
3-(4-Hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona
3-(4-Hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona
Formula: C₁₅H₁₄O₅
MW: 274.28 g/mol
Número MDL: MFCD00002288
Núm. CAS: 60-82-2
EINECS: 200-488-7