4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-2-chloro-4-trifluoromethylbenzene
H61978.06
H61978.14
H61978.06EA
59.3
EUR
H61978.06
H61978.14
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride ≥98%
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₃BrClF₃ MW: 259.45 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673985 Núm. CAS: 402-04-0 |