2-Thiazolecarboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Thiazole-2-carboxylic acid
H63620.03 H63620.06
H63620.03EA 95.6 EUR
H63620.03 H63620.06
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
2-Thiazolecarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 14190-59-1 Molecular Formula: C4H3NO2S Formula Weight: 129.14 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD02094169
Formula: C₄H₃NO₂S
MW: 129.14 g/mol
Número MDL: MFCD02094169
Núm. CAS: 14190-59-1