4,5-Dimetiltiazol-2-amina monoclorhidrato 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Dimethylthiazol-2-amine hydrochloride
H59878.09 H59878.18
H59878.09EA 83.9 EUR
H59878.09 H59878.18
4,5-Dimetiltiazol-2-amina monoclorhidrato 98%
4,5-Dimetiltiazol-2-amina monoclorhidrato
Formula: C₅H₉ClN₂S
MW: 164,66 g/mol
Pto. de fusión: 273…274 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012711
Núm. CAS: 71574-33-9