Bromoacetato de fenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Bromoacetic acid Phenyl ester, Phenyl 2-bromoacetate
H60464.06
H60464.18
H60464.06EA
42.1
EUR
H60464.06
H60464.18
Bromoacetato de fenilo ≥98%
Bromoacetato de fenilo
Formula:
C₈H₇BrO₂ MW: 215.04 g/mol Pto. Ebullición: 134 °C Pto. de fusión: 31…33 °C Densidad: 1.508 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192391 Núm. CAS: 620-72-4 |