4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61176.06 H61176.14
H61176.06EA 128 EUR
H61176.06 H61176.14
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09032952
Núm. CAS: 114897-92-6