4-(2-(Dimetilamino)etil)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hordenine
H1351-5G H1351-1G
TCIAH1351-5GEA 238 EUR
TCIAH1351-5G TCIAH1351-1G
4-(2-(Dimetilamino)etil)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(2-(Dimetilamino)etil)fenol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Pto. Ebullición: 174°C
Número MDL: MFCD00051462
Núm. CAS: 539-15-1
EINECS: 208-710-4
Índice Merck: 14,04746
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a791d38286c48dfd9ee0e3f35e91bc8c9543017&vid=9a791d38286c48dfd9ee0e3f35e91bc8c9543017&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C