2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
H63480.03 H63480.06
H63480.03EA 96 EUR
H63480.03 H63480.06
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
2,6-Dichloronicotinonitrile
Formula: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 173,00 g/mol
Pto. de fusión: 121…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411341
Núm. CAS: 40381-90-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III