Hidrogenosuccinato de metilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-Methoxy-4-oxobutanoic acid, Methyl hydrogen succinate, Succinic acid monomethyl ester
H59722.14 H59722.22
H59722.14EA 77.7 EUR
H59722.14 H59722.22
Hidrogenosuccinato de metilo 95%
Hidrogenosuccinato de metilo
Formula: C₅H₈O₄
MW: 132,11 g/mol
Pto. Ebullición: 151 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 54…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002788
Núm. CAS: 3878-55-5
EINECS: 223-408-2