Peróxido de bis(α-α-dimetilbencilo) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(1-methyl-1-phenylethyl)peroxide, Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)peroxide, Dicumyl Peroxide
H60442.MC H60442.36 H60442.22
H60442.MCEA 0 EUR
H60442.MC H60442.36 H60442.22
Peróxido de bis(α-α-dimetilbencilo) ≥98%
Peróxido de bis(α-α-dimetilbencilo)
Formula: C₁₈H₂₂O₂
MW: 270.37 g/mol
Pto. de fusión: 39…41 °C
Densidad: 1.56
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036227
Núm. CAS: 80-43-3
EINECS: 201-279-3
UN: 3110
ADR: 5.2 II