N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: N-(2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide, N-Acetylserotonin
14535-50 14535-100 14535-250
CAYM14535-50EA 55 EUR
CAYM14535-50 CAYM14535-100 CAYM14535-250
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,3 g/mol
Número MDL: MFCD00005656
Núm. CAS: 1210-83-9
EINECS: 214-916-5