Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Proveedor: Cayman Chemical
13861-5 13861-25
CAYM13861-5EA 47.3 EUR
CAYM13861-5 CAYM13861-25
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formula: C₁₉H₁₅NO₅
Número MDL: MFCD00010733
Núm. CAS: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5