Guantes resistentes a los cortes, ActivArmr® 80-658
Proveedor: Ansell
80-658/10 80-658/7 80-658/9 80-658/8 80-658/11 80-658/6
ANSE80-658/10EA 345 EUR
ANSE80-658/10 ANSE80-658/7 ANSE80-658/9 ANSE80-658/8 ANSE80-658/11 ANSE80-658/6
Guantes resistentes a los cortes, ActivArmr® 80-658
Guantes
Este guante consiste en un revestimiento duradero de acero inoxidable, nylon, Kevlar®, fibra de vidrio y algodón y un recubrimiento de caucho natural por inmersión ¾. Gracias a su fabricación de triple capa (acero/fibra de vidrio/Kevlar®) proporciona una resistencia extrema a los cortes, astillas y rebabas.
  • El manguito extra largo ofrece una mayor seguridad para el antebrazo
  • El guante es ¾ sumergido y repelente de líquidos, protegiendo la piel de soluciones líquidas desagradables
  • Buena resistencia al contacto con el calor para la manipulación de objetos
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo 80-658
Environmentally Preferable
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano
Desechable / Reutilizable Reutilizable
Material del revestimiento Kevlar®/algodón
Acabado ¾ sumergido
Calibre 7
Tipo de puño Puño elástico
Normativa EN EN 388:2016 (XX43E), EN 407 (X2XXXX)