Guantes de uso general, HyFlex® 11-818
Proveedor: ANSELL HEALTH CARE
11-818/10 11-818/11 11-818/6 11-818/7 11-818/8 11-818/9
112-5135EA 69.2 EUR
112-5135 112-5136 112-5131 112-5132 112-5133 112-5134
Guantes de uso general, HyFlex® 11-818
Guantes
Este forro de punto de spandex/nylon tiene una capa de espuma de nitrilo en la palma. En condiciones abrasivas, el revestimiento ultrafino de espuma de nitrilo FORTIX™ dura hasta tres veces más que otros revestimientos comparables, lo que prolonga la vida útil del guante y reduce el coste total.
  • El revestimiento de FORTIX™ proporciona un mejor agarre en seco y es transpirable, para tener las manos más frescas y secas y menos sudor
  • El forro de nylon sin costuras de calibre 18 hace que parezca que la mano no tiene guante, ofreciendo transpiración, comodidad y mayor sensibilidad en la punta de los dedos para tareas de precisión
  • La tecnología Ansell ZONZ® Comfort Fit se ajusta al contorno natural de la mano para mejorar la sujeción y la libertad de movimiento
  • Ultra-ligero, resistente a la abrasión
  • Material libre de silicona significa que no hay transferencia de contaminantes de silicona a las partes metálicas antes de la pintura
  • Certificado por Oeko-Tex®
Ideal para el ensamblaje de piezas secas, montaje fino de pequeñas tuercas y tornillos, manejo de piezas pequeñas/finas, montaje y desmontaje de piezas, atornillado y desatornillado y aplicaciones mecánicas ultrafinas.
Certificaciones: EN 388:2016 (3121A); Cat. II
OEKO-Tex® Standard 100